33207
4-(3,6-ジメチル-3-ヘプチル)フェノール-ジエトキシラート-環-13C6 溶液
10 μg/mL in acetone, analytical standard
別名:
2-{2-[4-(1-エチル-1,4-ジメチルペンチル)フェノキシ]エトキシ}エタノール-13C6, 2-{2-[4-(3,6-ジメチル-3-ヘプチル)フェノキシ]エトキシ}エタノール-13C6, 3,6,3-ノニルフェノールジエトキシレート-13C6, 363-NP2EO-13C6
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,17+1,18+1
InChI Key
MXEUZASFOXCTSR-XMEDIYHRSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33207-1ML:4548173308135
33207-1ML-BULK:
プロトコル
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2