Merck
33623
Supelco
Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
認証
DIN
EN
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
10 mLアセトン溶液中の組成:
4-tert-オクチルフェノール 1 μg/mL
4-tert-オクチルフェノール-モノ-エトキシラート 1 μg/mL
4-tert-オクチルフェノール-ジ-エトキシラート 1 μg/mL
イソ-ノニルフェノール、工業グレード5 μg/mL
イソ-ノニルフェノール-モノ-エトキシラート、工業グレード5 μg/mL
イソ-ノニルフェノール-ジ-エトキシラート、工業グレード5 μg/mL
ビスフェノールA 1 μg/mL
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33623-10ML-BULK:
33623-10ML:4548173911939
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2