製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
53-56 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C8H8BrCl2O3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NYQDCVLCJXRDSK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33400-100MG:
33400-BULK:
33400-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)