Merck
33211-M
Sigma-Aldrich
酢酸エチル
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
APHA: >10
屈折率
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCOC(C)=O
適合性
passes test for reaction against H2SO4
フォーマット
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl Acetate (EtOAc) is an organic compound with a characteristic sweet smell. It is commonly used as a coating solvent for paints, lacquers, and varnishes. It is also used as an extraction solvent and reagent in many pharmaceutical industries.
アプリケーション
Ethyl acetate can be used as:     
  • A reactant to synthesize cinnamyl acetate via lipase-catalyzed transesterification reaction between ethyl acetate and cinnamyl alcohol.      
  • A reaction medium to synthesize solid electrolyte Li3PS4 by the reaction between Li2S and P2S5.      
  • A solvent in the synthesis of 6-O-acetyl glycosides via selective acetylation of carbohydrates in the presence of a catalytic amount of sulfuric acid. 6-O-acetyl glycoside derivatives are applicable as precursors for the synthesis of complex oligosaccharides.      
  • A reactant to prepare geranyl acetate by transesterification of geraniol.      
  • A green solvent in solid-phase peptide synthesis.
特徴および利点
EtOAc is an environmentally safe solvent/reagent.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33211-4X2.5L-M:
33211-6X1L-M:
33211-1L-M:
33211-2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)