製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H,12H2
InChI Key
OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Chlorophyll-containing matrix by dSPE and GC-MS/MS.
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
32719-100MG:
32719-BULK:
32719-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)