アッセイ
≥96% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
色
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 0.1%
密度
1.190 g/cm3
適合性
complies for sensitivity
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32675-VAR:
32675-6X25G:
32675-BULK:
32675-6X500G:
32675-500G:
32675-6X100G:
32675-25G:
32675-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック