製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
InChI Key
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
アプリケーション
- Rat brain samples by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Water samples by isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
32555-10MG:
32555-VAR:
32555-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)