Merck
32388
Supelco
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) (+)-tartrate salt
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) hemi-(+)-tartrate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30D14H36N2O6 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
698.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC2=CC=C(CCOC)C=C2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1/i2*1D3,2D3,12D;
InChI Key
YGULWPYYGQCFMP-UGWAQTNBSA-N
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32388-10MG:
32388-VAR:
32388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)