Merck
902853
Sigma-Aldrich
Metoprolol acid
≥95%
別名:
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21NO4
CAS番号:
分子量:
267.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
官能基
amine
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)O
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902853-VAR:
902853-BULK:
902853-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)