Merck
32375
Supelco
バルネムリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52N2O5S · HCl
CAS番号:
分子量:
601.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
InChI Key
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32375-VAR:
32375-25MG:
32375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonja Hillen et al.
Veterinary microbiology, 172(1-2), 223-229 (2014-06-21)
Brachyspira hyodysenteriae, the causative agent of swine dysentery, is responsible for severe mucohaemorrhagic colitis with considerable financial loss to worldwide swine production. Antimicrobial resistance against macrolides and lincosamides is widespread and the mechanisms are well known. Currently, the most common