Merck
32293-M
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
69 °C (lit.)
製品名
ヘキサン, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCCCCC
適合性
passes test for reaction against H2SO4
アプリケーション
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexane is an alkane hydrocarbon having 5 structural isomeric forms. It is a colorless, combustible liquid. It is one of the essential components of petroleum ether. It can be obtained from petroleum by distillation. It can also be produced by electrolysis of potassium butyrate. It is widely employed organic solvent for the dissolution of fats and oils.
アプリケーション
Hexane has been used in the preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate). It has been employed for the GC/MS characterization of essential oils extracted from various origins.
アナリシスノート
沸点範囲 67~69°C、最低95%; 密度(D 20/20)0.659~0.663
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32293-6X1L-M:
32293-1L-M:
32293-2.5L-M:
32293-4X2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)