Merck
32287-M
Sigma-Aldrich
ヘプタン
greener alternative
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% n-heptane basis (GC)
bp:
98 °C (lit.)
蒸気圧:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99% n-heptane basis (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
適合性
passes test for reaction against H2SO4
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heptane (n-Heptane) is a linear hydrocarbon. Its cetane number has been reported to be 56. Mechanism and kinetic studies of its oxidation in flow reactors, shock tubes and rapid compression machines have been proposed.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent and greener alternative to hexane and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information. Heptane is a linear hydrocarbon that is considered as a greener alternative to the more toxic hexane.
アプリケーション
Greener alternatives to Hexane.
Heptane may be used in the following studies:
  • To compose the water/sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT)/n-heptane microemulsions, employed for the synthesis of ZnS nanoparticles.
  • As a solvent for various solid n-paraffins.
  • Sterol quantification method (SQM) for the determination of total intracellular ergosterol in Aspergillus fumigatus extracts.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
greener alternative product
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32287-1L-M:
32287-2.5L-M:
32287-4X2.5L-M:
32287-6X1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)