製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in H2O
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@H](C[C@@H]2C[C@@H](N=C3NC[C@H]1N23)[C@@H](O)C4=CC(=O)NC(=O)N4)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C15H21N5O7S/c1-6-10-5-16-14-17-8(13(22)9-4-12(21)19-15(23)18-9)2-7(20(10)14)3-11(6)27-28(24,25)26/h4,6-8,10-11,13,22H,2-3,5H2,1H3,(H,16,17)(H,24,25,26)(H2,18,19,21,23)/t6-,7+,8-,10-,11+,13+/m1/s1
InChI Key
LHJPHMKIGRLKDR-YUQKHPEDSA-N
Jan Code
32087-1ML-BULK:
32087-1ML:
32087-BULK:
32087-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)