グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder or crystals
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
保管条件
(Tightly closed. Dry.)
テクニック
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
activity assay: suitable
色
colorless
pH
9.0-10.5
mp
>287.1 °C (> 548.8 °F)
溶解性
water: soluble 103.1 g/L at 20 °C (68 °F)
密度
1.418 g/cm3 at 20 °C ( 68 °F)
適合性
suitable for microbiology
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Suitable for electrophoresis and enzymatic assays
- High purity product for research applications
- Component of Michaeli′s buffer
警告
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32002-VAR:
32002-500G:
32002-BULK:
32002-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)