Merck
31669-M
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II) 二水和物
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
別名:
塩化第一スズ 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥98%
フォーム
fine crystals
不純物
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
≤20 mg/kg ammonium (NH4)
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.005%
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tin(II) chloride dihydrate is the hydrated salt of tin(II). Its crystals are monoclinic and their structure has been investigated by single crystal X-ray diffraction method. Cell parameters were reported to be: a=9.313, b=7.250, c=8.970Å, β=114°55′ and Z=4.
アプリケーション
Tin(II) chloride dihydrate may be used in the following studies:
  • Synthesis of indoles.
  • Preparation of aldehydes.
  • As Lewis acid catalyst for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, via multi-component reactions.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31669-1KG-M:
31669-6X1KG-M:
31669-BULK-M:
31669-500G-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)