製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
31573-10MG:
31573-100MG:
31573-250MG:
31573-BULK:
31573-VAR:
31573-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; 17α-Methyltestosterone solution, 1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material; 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; 6β-Hydroxytestosterone solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material