Merck
31476
Supelco
Benzoylprop-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
366.24
Beilstein:
2899940
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c1-3-24-18(23)12(2)21(14-9-10-15(19)16(20)11-14)17(22)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
InChI Key
SLCGUGMPSUYJAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Benzoylprop-ethyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In various fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and liquid chromatography with fluorescence detection (LC-FLD).
  • In animal tissues by gel permeation chromatography (GPC) cleanup followed by GC–MS and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS–MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31476-VAR:
31476-BULK:
31476-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of liquid and gas chromatography for the determination of bromoxynil octanoate and benzoylprop ethyl in wheat products.
J F Lawrence et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(5), 1019-1022 (1980-09-01)
Multiresidue method for the determination of residues of 251 pesticides in fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography with fluorescence detection.
Fillion J, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 83(3), 698- 713 (2000)
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Pang GF, et al.
Journal of Chromatography A, 1125(1), 1-30 (2006)