Merck
31437-M
Sigma-Aldrich
重炭酸ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.7%
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.7%
フォーム
powder
不純物
≤0.003% S-compounds (as SO4)
≤0.015% in water insoluble matters
≤5 mg/kg ammonium (NH4)
≤50 mg/kg I red. matters (as SO2)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
溶解性
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 50 g/L
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium bicarbonate is widely used as a physiological buffer. The pKa for bicarbonate ↔ carbonic acid reaction is 6.37. The pKa for bicarbonate ↔ carbonate reaction is 10.25.
アプリケーション
Sodium bicarbonate may be used to maintain 7.4pH in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for growth of murine hybridoma cell culture. It may be employed as a component of RPMI-1640 liquid medium in a study.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
31437-500G-M:
31437-BULK-M:
31437-6X1KG-M:
31437-1KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)