グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99-102%
フォーム
crystalline
不純物
≤0.005% in water insoluble matters
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
3.7-4.5 (20 °C, 5%)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.030%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31293-1KG-M:
31293-500G-M:
31293-BULK-M:
31293-6X1KG-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)