Merck
31232-M
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III) 六水和物
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
別名:
塩化第二鉄 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
270.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
フォーム:
solid
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
不純物
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Fe2+: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iron(III) chloride hexahydrate can be obtained from crystallization of iron(III) chloride from water. Its crystal structure has been studied using three-dimensional single-crystal X-ray-diffraction data. Its crystals have two chloride ions and four water molecules arranged around each ferric ion to form octahedral trans-[FeCl2(OH2)4]+ ions having C2h-2/m symmetry.
アプリケーション
Iron(III) chloride hexahydrate may be employed as an oxidant for the following conversions:
  • Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
  • Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
  • Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31232-250G-M:
31232-1KG-M:
31232-BULK-M:
31232-6X1KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)