グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
強熱残分(HCOOHで還元後)
≤0.02% (as SO4)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
アプリケーション
environmental
general analytical
SMILES記法
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31014-100G:4548173985053
31014-6X100G:
31014-VAR:
31014-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)