Merck
30501-M
Sigma-Aldrich
水酸化アンモニウム 溶液
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥25% NH3 basis
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
グレード
puriss. p.a.
形状
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
≥25% NH3
不純物
readily oxidisable substances, complies
≤0.00005% pyridine
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
蒸発残留物質
≤0.0018%
密度
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤10 ppm
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
sulfide (S2-): ≤0.2 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.5 ppm
Au: ≤0.1 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤1 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.05 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.02 ppm
In: ≤0.02 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
Na: ≤1 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
適合性
complies for appearance of solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Ammonium Hydroxide in Material Adsorption: Ammonium hydroxide is used to enhance the adsorption capacity of alginate-based magnetic nanocomposite beads for removing heavy metal ions from water, showcasing its effectiveness in water purification technologies (Russo et al., 2024).
  • Capillary Electrophoresis for Nanoplastics: Ammonium hydroxide is utilized in developing methodologies for the separation and detection of nanoplastic particles using capillary electrophoresis, crucial for environmental monitoring and safety assessments (Adelantado et al., 2024).
包装
PEボトル入り。黒色のPEボトル(製品番号の末尾がPEBLのもの)、ガラスボトル(製品番号の末尾が-GLのもの)、PEキャニスター(製品番号の末尾が-Hのもの)もございます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30501-1L-M:
30501-2.5L-M:
30501-6X1L-M:
30501-4X2.5L-M:
30501-BULK-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudia M Gómez-Gutiérrez et al.
Scanning, 37(6), 389-392 (2015-05-27)
In this work, the influence of substrate on the morphology of ZnS thin films by chemical bath deposition is studied. The materials used were zinc acetate, tri-sodium citrate, thiourea, and ammonium hydroxide/ammonium chloride solution. The growth of ZnS thin films
Seyedeh Parinaz Akhlaghi et al.
Carbohydrate research, 409, 48-55 (2015-05-02)
A simple protocol was used to prepare amine functionalized cellulose nanocrystals (CNC-NH2). In the first step, epichlorohydrin (EPH) was reacted with ammonium hydroxide to produce 2-hydroxy-3-chloro propylamine (HCPA). In the next step, HCPA was grafted to CNC using the etherification