Merck
29135
Supelco
シクロヘキサノン
Selectophore, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
詳細
solvent for preparation of membranes
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.5% (GC)
≥99.5%
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
不純物
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclohexanone is an industrially important reagent. It is also a major intermediate in the synthesis of nylon.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
その他情報
微小電極用のイオン選択性膜の調製で溶媒として使用します。他の溶媒よりも低揮発性です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29135-BULK:
29135-500ML:4548173130675
29135-VAR:
29135-10ML:4548173130668
29135-100ML:4548173130651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective phenol hydrogenation to cyclohexanone over a dual supported Pd-Lewis acid catalyst.
Liu H
Science, 326 (5957), 1250-1252 (2009)
Effect of hydrogen sulphide on the hydrodeoxygenation of aromatic and aliphatic oxygenates on sulphided catalysts.
Senol OI
J. Mol. Catal. A: Chem., 277 (1), 107-112 (2007)
U. Schaller et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology (1993)
Alakananda Hajra et al.
Organic letters, 14(21), 5488-5491 (2012-10-18)
Dehydrogenative aromatization of cyclohexanone imines to arylamines has been achieved using a palladium catalyst under aerobic conditions. The reaction is applicable to a variety of imines that are either preformed or generated in situ from cyclohexanone derivatives and aryl or
Brahm J Yachnin et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(18), 7788-7795 (2012-04-18)
The Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) are a family of bacterial flavoproteins that catalyze the synthetically useful Baeyer-Villiger oxidation reaction. This involves the conversion of ketones into esters or cyclic ketones into lactones by introducing an oxygen atom adjacent to the carbonyl