Merck
289566
Sigma-Aldrich
ヨードメタン
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
別名:
ヨウ化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3I
CAS番号:
分子量:
141.94
Beilstein:
969135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.5%
bp:
41-43 °C (lit.)
蒸気圧:
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
蒸気密度
4.89 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
溶解性
water: soluble 14 g/L at 20 °C
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iodomethane is an alkyl halide commonly employed as methylating agent.
アプリケーション
Iodomethane has been used as a methylating agent to synthesize:
  • N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine (PEI), a microbicidal polymer with potential application in microbicidal coatings.
  • Methylated-pyridine derivatives that can be used as RNA-specific fluorescent probes for live cell imaging.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.8 °F - closed cup
引火点(℃)
32.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
289566-VAR:
289566-500G:4548173130439
289566-100G:4548173130422
289566-4X100G:
289566-PZ:
289566-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation, application and testing of permanent antibacterial and antiviral coatings
Haldar J, et al
Nature Protocols, 2(10), 2412-2412 (2007)
A protocol for preparing, characterizing and using three RNA-specific, live cell imaging probes: E36, E144 and F22
Li Q & Chang YT
Nature Protocols, 1(6), 2922-2922 (2006)
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)