Merck
277878
Sigma-Aldrich
3-アミノ-5,6-ジクロロ-2-ピラジンカルボン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
222.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
230-233 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
InChI
1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
InChI Key
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277878-5G:
277878-VAR:
277878-BULK:
277878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)