Merck
333018
Sigma-Aldrich
コリン水酸化物 溶液
45 wt. % in methanol
別名:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2N(CH3)3OH
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
含みます
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
濃度
45 wt. % in methanol
屈折率
n20/D 1.4186
密度
0.945 g/mL at 25 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化コリン溶液は、コリン塩基とも呼ばれ、化学工業で溶媒、触媒、腐食防止剤として使用できる強有機塩基です。第四級アンモニウム化合物の安定剤として、また有機合成における相間移動剤としても使用できます。
アプリケーション
水酸化コリン溶液は、CO2 および2-アミノベンゾニトリルからキナゾリン-2,4(1H,3H)-ジオン誘導体への効率的な変換における触媒として使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333018-1KG:4548173136219
333018-1L:
333018-VAR:
333018-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xue-Dan Hou et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(1), 65-73 (2014-07-30)
In this work, 28 cholinium ionic liquids (ILs), most of which are good solvents for dissolving lignin, were used for rice straw pretreatment to improve subsequent enzymatic hydrolysis. The anion exerted a significant effect on the pretreatment effectiveness of the
Kyung-Eui Park et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(6), 981-988 (2014-07-19)
Phospholipase D (PLD) catalyzes the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC), the most abundant phospholipids of plasma membrane, resulting in the production of choline and phosphatidic acid (PA). Choline is a precursor of the neurotransmitter acetylcholine, whereas PA functions as an intracellular
Yan-Xia An et al.
Bioresource technology, 192, 165-171 (2015-06-01)
Pretreatment of lignocelluloses is a key step in the biorefinery for production of biofuels and valuable platform chemicals. In this work, various lignocelluloses were pretreated using cholinium ionic liquids (ILs) that are wholly composed of biomaterials, and fractionated into carbohydrate-rich
Bieke Onghena et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(30), 11566-11578 (2014-06-19)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the extractant. The binary mixture of [Chol][Tf2N] and water shows temperature-dependent phase behavior, with an upper critical solution temperature of