Merck
27225-M
Sigma-Aldrich
酢酸
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
meets purity specifications of USP (identity)
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
グレード
puriss.
アッセイ
99.8-100.5%
自己発火温度
800 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
freezing point ≥15.6 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
適合性
corresponds for appearance
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a hygroscopic liquid having pungent odor. Its anhydrous form is commonly referred as glacial acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous phases. It is weakly acidic in nature.
アプリケーション
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions. It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS). It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27225-1L-M:
27225-BULK-M:
27225-4X2.5L-M:
27225-2.5L-M:
27225-6X1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)