Merck
26423
Sigma-Aldrich
ステアリン酸亜鉛
purum, 10-12% Zn basis
別名:
ステアリン酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS番号:
分子量:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
purum
自己発火温度
1454 °F
組成
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40%
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
濃度
10-12% Zn
不純物
≤3.5% free acid (as stearic acid)
強熱残分
12-15%
損失
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
128-130 °C (lit.)
溶解性
alcohol: insoluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The effect of zinc stearate on mechanical properties and on thermal stability of plastigels obtained from polyvinylchloride and dioctylphthalate plastisols was studied. Zinc stearate decreases the melt viscosity of the ionomeric blend of maleated ethylene-propylene-diene monomers and maleated high-density polyethylene.
アプリケーション
Zinc stearate has been used as reinforcing filler and as a plasticizer for the maleated ethylene-propylene-diene rubber.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
26423-VAR:
26423-BULK:
26423-6X1KG:
26423-1KG:4548173921952
26423-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of zinc stearate on melt-processable ionomeric blends based on zinc salts of maleated high-density polyethylene and maleated EPDM rubber.
Antony P and De SK.
Polymer, 40(6), 1487-1493 (1999)
Ionic thermoplastic elastomer based on maleated EPDM rubber. I. Effect of zinc stearate.
Datta S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 61(1), 177-186 (1996)
Effect of zinc stearate and/or epoxidized soybean oil on gelation and thermal stability of PVC-DOP plastigels.
Baltacioglu H and Balkose D.
Journal of Applied Polymer Science, 74(10), 2488-2498 (1999)