安全性情報
26293
雄型ルアーロック/リムーバブルニードルハブアダプター
converts large hub (250 μL or larger) to a Male Luer Lock connection
別名:
Fittings for Sample Lock syringes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
詳細
Male Luer Lock/Removable needle hub
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 35083
適合性
for use with Hamilton Sample Lock Syringes
その他情報
このアダプターのポート内径は、26ゲージ以下のニードルを付けたシリンジで試料を注入できる0.39インチ(0.991 mm)です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)