包装
pkg of 20 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック