Merck
26222-U
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
特徴
needle type SN (special needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80865
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
0.5 mL
適合性
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)