安全性情報
58383
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
needle type SN (special needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80665
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)