組成
Dye content, 35%
λmax
595 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI Key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... P2rx1(25505)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244813-VAR:
244813-25G:
244813-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック