蒸気密度
3.74 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.42 psi ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
842 °F
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.396
bp
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
1.139 g/mL at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- GC-MS Analysis of Resveratrol Isomers in Red Wine: Application of ethyl chloroformate for derivatization of resveratrol isomers, enhancing GC-MS analysis effectiveness, crucial for quality control in food chemistry and drug discovery focusing on dietary supplements (Di Fabio et al., 2020).
- Determination of Free Aromatic Carboxylic Acids and Phenols in Juices: Uses ethyl chloroformate for rapid GC-MS analysis, important for food safety and pharmacology by verifying phenolic bioactive compounds in consumer products (Incocciati et al., 2021).
- Synthesis of Diaryl Ketones: Discusses a nickel-catalyzed method of synthesizing diaryl ketones using ethyl chloroformate, valuable for material science chemists developing new materials and pharmaceutical compounds (Shi & Hu, 2019).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23131-100ML:
23131-6X500ML:
23131-6X100ML:
23131-1L:
23131-VAR:
23131-BULK:
23131-2.5L:
23131-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック