フォーム
powder, crystals or chunks
品質水準
組成
Dye content, 90%
溶解性
95% ethanol: 0.1%, blue to very deep blue
λmax
619 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
InChI Key
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
230987-25G:
230987-BULK:
230987-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック