アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
InChI Key
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Determination of molybdenum (VI) in food samples and beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
- Determination of inorganic antimony species in beverages and biological samples beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
76773-BULK:
76773-25MG:
76773-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)