product name
AmberChrom™ 50WX4水素型, 200-400 mesh, Cation Exchange Resin
品質水準
詳細
cross-linkage 2%
cross-linkage 4%
形状
beads
湿度
64-72%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
200-400 mesh
キャパシティ
1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
217484-500G:
217484-BULK:
217484-100G:
217484-VAR:
217484-2.5KG:
217484-1FT3:
217484:
この製品を見ている人はこちらもチェック