Merck
21572
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 76 mm (3 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
needle type SN (special needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80384
ニードル長
76 mm (3 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Hamilton 701SN (special needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
アプリケーション
It has been used in the extraction procedure of urine samples for analysing cocaine and cocaine metabolites using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Preliminary studies of a fast screening method for cocaine and cocaine metabolites in urine using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 126.8, 1298-1303 (2001)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)