Merck
21170
Sigma-Aldrich
水素化カルシウム
purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2Ca
CAS番号:
分子量:
42.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97.0% (gas-volumetric)
フォーム:
powder
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥97.0% (gas-volumetric)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.005%
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI Key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素化カルシウムは、有機塩化物の脱塩素化のための還元剤として使用できます。また、ピリジンを乾燥させるための乾燥剤としても使用できます
その他情報
非プロトン性溶媒の乾燥剤、例えばベンゼン、ジオキサン、DMFおよびHMPT
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
21170-BULK-F:
21170-VAR-F:
21170-500G-F:
21170-25G-F:
21170-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Desiccant efficiency in solvent drying. 3. Dipolar aprotic solvents.
D R Burfield et al.
The Journal of organic chemistry, 43(20), 3966-3968 (1978-09-01)
Juliane F Ferreira et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 189, 44-50 (2017-08-12)
A new quinoline-amide calix[4]arene 3-receptor for detection of hazardous anions and cations have been synthesized. The 3-receptor was examined for its sensing properties towards several different anions (Cr
Selective mechanochemical dehalogenation of chlorobenzenes over calcium hydride.
Loiselle S, et al.
Environmental Science & Technology, 31(1, 261-265 (1991)
D.R. Burfield et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3060-3060 (1977)
The mechanochemical self-propagating reaction between hexachlorobenzene and calcium hydride.
Mulas G, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 129(2), 263-270 (1997)