About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2Ca
CAS番号:
分子量:
42.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
232-189-2
NACRES:
NA.22
アプリケーション
Calcium hydride (CaH2) can be used as a reducing agent to synthesize metallic elements (e.g., Ti, Zr, V, Nb, U, and Th) from metal oxides via the calcium hydride reduction process at higher temperature (600–1000°C). Metallic calcium produced by thermal decomposition is the actual reducing agent in this process. CaH2 is also used to reduce various metal hydrides to metals.
アナリシスノート
Assay (by gasvolumetry): ≥ 95.0 %
Particle size: 0 -20 mm
Particle size: 0 -20 mm
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
802100-0106:
8021000100:
8021009999:
8021000500:
8021000000:
試験成績書(COA)