グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI Key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 燃料電池用水素貯蔵システムの作製
- 有機汚染物質の吸着のための多孔性芳香族構造体(PAF:porous aromatic framework)の合成
- 高温超伝導体の形成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
558257-10G:
558257-VAR:
558257-BULK:
558257-10G-PW:
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids