組成
agar, 13 g/L
calcium caseinate, 3.5 g/L
calcium chloride dihydrate, 0.2 g/L
casein peptone, 2.0 g/L
disodium hydrogen phosphate, 0.105 g/L
meat extract, 2.0 g/L
meat peptone, 4.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.035 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tripotassium citrate monohydrate, 0.35 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Bacillus cereus
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
proteolytic bacteria
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21065-500G:
21065-BULK:
21065-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)