20801
1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール ヘミ水和物
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
別名:
β,β,β-トリクロロ-tert-ブチルアルコール ヘミ水和物, アセトンクロロホルム, クロロブタノール
アッセイ
98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
4.5-5.5% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
mp
76-80 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI Key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20801-50KG:
20801-25KG:
20801-5KG:
20801-2.5KG:
20801-VAR:
20801-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック