認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
78 °C
転移温度
flash point 100 °C
溶解性
7.7 g/L
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI Key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
免責事項
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1010059029:
JP11010050100:
1010051000:
CO1I1010051000:
CO1E1010059029:
1010050000:
CO1E1010051000:
1010059999:
1010051000BWT:
JP11010059029C:
1010059028:
試験成績書(COA)