Merck
20770-U
Hamilton®シリンジクリーナー
AC/DC input 120 V AC, L × W × H 6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
別名:
14-824-50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
metal body
特徴
Cleans MODIFIED MICROLITER with only heat and cleans MICROLITER AND GASTIGHT® syringes when a voltage rheostat is added to reduce the chamber temperature.
メーカー/製品名
Hamilton 76610
包装
1 ea of
L × W × H
6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
詳細
クロマトグラムのゴーストを除去するのに役立ちます。
Hamiltonシリンジおよび18ゲージ(外径0.049インチ)以下のニードル付きシリンジを洗浄します。ユニットを吸水器やその他の真空源に接続し、セプタムを通してニードルを挿入すると、10~30秒で新しい試料の準備が整います。加熱(250°C)と減圧を組み合わせて、1回の操作で揮発性汚染物質を蒸発させて除去します。
Hamilton 7000シリーズシリンジには、液体は必要ありません。700シリーズおよびその他の従来のシリンジでは、レオスタットで温度を50°C以下に下げてシリンダーとニードルを通る溶媒の流量を維持します。
取扱説明書が付属しています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)