安全性情報
20733
Hamilton®シリンジ、7000シリーズ、ナールドハブ
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
Sample contained in needle (no dead volume)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 86200
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 微量容積の迅速注入
  • サンプルをニードルに入れることによる死容積の削減
  • 最大6000 psiまでの注入圧で液漏れを起こしません
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)