安全性情報
20944
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
25s ga (blunt tip)
特徴
KH (Knurled Hub)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80107
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)