Merck
22184-U
Hamilton®シリンジ、7000シリーズ、ナールドハブ
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
25 ga (blunt tip)
特徴
no dead volume
sample contained in needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 86250
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
0.5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 微量容積の迅速注入
  • サンプルをニードルに入れることによる死容積の削減
  • 最大6000 psiまでの注入圧で液漏れを起こしません
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)