安全性情報
20722
Hamilton®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®ルアーチップ
1005LT, volume 5 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81501
ニードル長
, n/a
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)