フォーム
powder or crystals
品質水準
組成
Dye content, 50%
mp
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
InChI Key
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
206865-BULK:
206865-100G:
206865-5G:
206865-25G:
206865-VAR:
206865-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック